Learn More
Spectrum Labs™ Universal-Dialyseschlauchverschluss
Artikelnummer. 15390792
Change view
Click to view available options
:
70 mm Dichtungsbreite
Artikelnummer.
15390792 70 mm Dichtungsbreite
1 options
Artikelnummer. 15390792
Marke: Spectrum Labs™ 142174
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spectrum Labs™ Universal-Dialyseschlauchverschlüsse dichten Dialyseschläuche sicher und ohne Leckrisiko ab.
  • Die Verwendung wiederverschließbarer Verschlüsse ist die bevorzugte Methode zum Verschließen von Dialyseschläuchen ohne Leckrisiko.
  • Gebundene Knoten sind fast unmöglich zu öffnen und wieder zu versiegeln und führen häufig zu beschädigten, undichten Membranen.
  • Universalverschlüsse können mit allen Membranarten verwendet werden.
  • Speziell entwickelt mit sanften Dichtungsrippen
  • Idealer Allzweckverschluss, der eine zuverlässige Abdichtung mit allen Membransorten, -typen und -dicken gewährleistet.
  • Wählen Sie für optimale Ergebnisse ein Verschluspaar aus, das eine Verschlussbreite von 4 bis 10 mm größer als die flache Breite des Dialyseschlauchs hat.
Spezifikation
Produkttyp Universeller Verschluss
Membran Biotech Cellulose-Ester, regenerierte Cellulose und PVDF
Material Polyamid 6.6 Dupont (Nylon)
Breite (metrisch) 70 mm Dichtungsbreite
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlussfarbe Blau
Verschlusstyp Universeller Verschluss
Sterilisationsmethode Gammabestrahlung oder Ethylenoxid
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 90 °C
Menge 10/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Alle Membrantypen