Learn More
1-Phenylpyrrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392127 25 g 25 Gramm
11382127 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07973.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 635-90-5 | C10H9N | 143.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 635-90-5
Summenformel C10H9N
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
MDL-Nummer MFCD00005343
InChI-Schlüssel GEZGAZKEOUKLBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrrole, n-phenylpyrrole, pyrrole, 1-phenyl, 1h-pyrrole, 1-phenyl, unii-3od6n6545h, chembl84459, 1-phenylpyrrol, acmc-209ngl, 1-phenylpyrrole, 1-phenyl-1h-pyrrole #
PubChem CID 12480
IUPAC-Name 1-Phenylpyrrol
SMILES C1=CN(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylpyrrole
Schmelzpunkt 57°C to 60°C
Siedepunkt 131°C (30 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 109798
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 99%