Learn More
Universal-Indikatorlösung, pH 4 bis 10, Honeywell™
Artikelnummer. 15685140 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15685140 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15685140 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 36828100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Farbtabelle und Gebrauchsanweisung, pH 4 bis 10
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Universelle Indikatorlösung
CAS 34722-90-2
Summenformel C27H27Br2NaO5S
MDL-Nummer MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
UN-Nummer UN1170
InChI-Schlüssel NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
IUPAC-Name Natrium;2-Brom-4-[(Z)-(3-Brom-2-Methyl-4-oxo-5-Propan-2-Ylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)-(2-Sulfophenyl)Methyl]-3-Methyl-6-Propan-2-Ylphenolat
Molekulargewicht (g/mol) 646.37
PubChem CID 102183223
Menge 100 ml
Flammpunkt 23 °C (73.4 °F)