Learn More
3M™ Universal Microfiber Wipes, Series 14
Artikelnummer. p-7213707
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Verpackungsmenge:
10/Packung
100/Packung
Conditionnement:
100 Stück
12 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17198600
Marque: 3M™ 7000061419
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Suitable for use in hospitals, restaurants, offices, and bathrooms
  • Sehr vielseitiges und wiederverwendbares Tuch
  • Entwickelt, um Staub, Schmutz, Fingerabdrücke und Feuchtigkeit von einer Vielzahl von Oberflächen gleichzeitig aufzufangen und zu entfernen
  • Im Gegensatz zu herkömmlichen Wischtüchern dringen die bandähnlichen Fasern tief in Oberflächenunregelmäßigkeiten ein, in denen sich Schmutz, Fett und Mikroorganismen verbergen
  • Maschinenwaschbar bis 90 °C.
  • Beständig bei bis zu 300 Waschzyklen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp Reinigungstuch
Länge (metrisch) 400 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Material Mikrofaser
Farbe Blau
Abmessungen (L x B) 400 x 400 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von allgemeinen Oberflächen
Verpackungsmenge 10/Packung
Pflegeanleitungen Maschinenwaschbar
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis