Learn More
Vitlab™ Pipettierhelfer, Universalmodell, aus Naturkautschuk
Artikelnummer. 10499382
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Pipettenfüller
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Pipetten bis 100 ml
Material:
Naturkautschuk
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Material unitSize
10499382 Pipettenfüller Für Pipetten bis 100 ml Naturkautschuk 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10499382 Lieferant Vitlab™ Lieferanten-Nr. 104199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.09 €
    10.00 € / 1 Stück
    Sparen 4.09 €
    29% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Naturkautschuk. Vitlab™ Pipettierhelfer aus Naturkautschuk, Universalmodell, werden für Pipettierungen mit Voll- und Messpipetten verwendet.
  • Pipettierung mit volumetrischen Pipetten oder Messpipetten
  • Mit 3 Ventilen:
    • Ventil A: Luftablass
    • Ventil B: Befüllung mit Flüssigkeit
    • Ventil E: Flüssigkeitsabgabe
Spezifikation
Material Naturkautschuk
Menge Je 1
Typ Pipettenfüller
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Pipetten bis 100 ml