Learn More
Zeiss™ SUPPORT FOR PETRI BOX 90 MM
Artikelnummer. 11860862
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11860862 Je 1 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11860862
Marke: Zeiss™ 4717170000000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Multitest- und Petrischalen in den Größen 124 bis 133 mm x 83 bis 88 mm (L x B).
Kompatible Mikroskope
  • Axio Observer 3
  • Axio Observer 5
  • Axio Observer 7
  • Axio Observer.A1
  • Axio Observer.D1
  • Axio Observer.D1 TIRF 3
  • Axio Observer.Z1
  • Axio Observer.Z1 TIRF 3
  • Axio Vert.A1
  • Axio Vert.A1 FL
  • Axio Vert.A1 FL-LED
  • Axio Vert.A1 MAT
  • Axiovert 200
  • Axiovert 200 M
  • Axiovert 25
  • Axiovert 25 C
  • Axiovert 25 CFL
  • Axiovert 40 C
  • Axiovert 40 CFL
  • Primovert
Spezifikation
Typ Universeller Montagerahmen M-X
Zur Verwendung mit (Geräte) Multitest-Schalen mit einer Größe von 124 bis 133 mm x 83 bis 88 mm sowie Petrischalen mit Durchm.:87 bis 92mm
Menge Je 1