Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
1 bis 11
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Mit einem oder mehreren farbigen pH-Indikatoren getränktes Filterpapier
- Kostengünstige Lösung für den pH-Bereich von 0 bis 14
- Available in a variety of formats to meet individual needs
- Die Referenztabelle zeigt die Farbveränderungen in Schritten von 2 pH
Spezifikation
Spezifikation
| pH-Bereich | 1 bis 11 |
| Format | Rolle |
| Menge | 4 Rolle |
| Typ | Universal-pH-Indikatorpapier |
| Länge (metrisch) | 5 m |
| Breite (metrisch) | 7 mm |