Learn More
MilliporeSigma™ Universal pH Indicator Papers, pH 1 to 14
Beschreibung
- Hochwertiges Filterpapier, imprägniert mit Indikatorlösungen
- M1102320001 sind Ersatzrollen für M1109620003
- Farbskala: Graduiert in 1 pH-Einheiten
Spezifikation
Spezifikation
| pH-Bereich | 1 bis 14 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umweltanalytik und industrielle In-Prozess-Kontrollen, Kalibrierung und Prüfung der Produkte durch zertifizierte Pufferlösungen, schnelle pH-Bestimmung vor Ort |
| Graduierungen | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 |
| Menge | 3 Rollen |
| Lagerungsbedingungen | 10 bis 25 °C |
| Typ | Universal-pH-Indikatorpapier |