Learn More
OHAUS™ Universalplattform
Artikelnummer. 15712479 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
29 x 33 cm
33 x 33 cm
45,7 x 45,7 cm
46 x 46 cm
61 x 45.7 cm
61 x 61 cm
76.2 x 45.7 cm
91.4 x 61 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
15712479 91.4 x 61 cm 1 Stück
15742469 29 x 33 cm 1 Stück
15752469 33 x 33 cm 1 Stück
15762469 45,7 x 45,7 cm 1 Stück
15772469 46 x 46 cm 1 Stück
15782469 61 x 45.7 cm 1 Stück
15792469 61 x 61 cm 1 Stück
15702479 76.2 x 45.7 cm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15712479
Marke: OHAUS™ 30400059
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Universalplattform für die Aufnahme von Proben und Laborgläsern.
  • Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
  • Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
  • Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
  • Röhrchengestelle und Matten mit Vertiefungen halten Röhrchen sicher an ihrem Platz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Plattform
Material Edelstahl
Tiefe (angloamerikanisch) 36,00 in.
Tiefe (metrisch) 91,40 cm
Abmessungen (L x B) 91.4 x 61 cm
Länge (angloamerikanisch) 36,00 in.
Länge (metrisch) 91,40 cm
Breite (angloamerikanisch) 24,00 in.
Breite (metrisch) 61,00 cm
Beschreibung Universalplattform, 91 x 61 cm, S/S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Universal