Beschreibung
- Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
- Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
- Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
- Röhrchengestelle und Matten mit Vertiefungen halten Röhrchen sicher an ihrem Platz
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Plattform |
| Material | Edelstahl |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 13,00 in. |
| Tiefe (metrisch) | 33,00 cm |
| Abmessungen (L x B) | 33 x 33 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 13,00 in. |
| Länge (metrisch) | 33,00 cm |
| Breite (metrisch) | 33,00 cm |
| Beschreibung | Universalplattform, 33 x 33 cm, S/S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Universal |