missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf Universelle Plattform für CellXpert CS220

Artikelnummer. 30213525 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
93,0 x 51,3 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30213525 93,0 x 51,3 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30213525 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 6740070012
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zubehör für CellXpert™ CS220 CO 2 Inkubationsschüttler.

  • Beständig gegen Sterilisation °bei 180 °C
  • Abmessungen: 93,0 x 51,3 cm
  • Material: Eloxiertes Aluminium
  • Kompatibel mit Klebepads: 8 Stück erforderlich, um die Plattform abzudecken (separat erhältlich)
  • Enthält 25 Schrauben für CS220-Klemmen und 25 Schrauben für das Mikrotiterplatten-/Reagenzglasgestell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Plattform
Material Eloxiertes Aluminium
Abmessungen (L x B) 93,0 x 51,3 cm
Modell CellXpert CS220 Universalplattform
Enthält Schrauben
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.