Learn More
Contec™ Universal-Ersatzbecher
Artikelnummer. 17935081 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Rot, Blau und Grau
Kapazität (metrisch):
15 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17935081 Rot, Blau und Grau 15 l 3 Stück
16635672 Rot 20 l 1 Stück
15332174 Blau 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17935081 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. UBKT0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.65 €
    68.36 € / 3 Stück
    Sparen 28.29 €
    29% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus einem einzigartigen, robusten und leichten Polypropylen-Copolymer-Kunststoff. Die universellen Ersatzeimer sind farblich gekennzeichnet, um die Unterscheidung zwischen Abfalllösung und frischer Lösung zu erleichtern.
  • Entwickelt für Contec™ Doppeleimersystem aus Edelstahl und Polypropylen
  • Kompatibel mit allen gängigen Desinfektionsmittellösungen und den meisten gängigen Lösungsmitteln
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 30 Minuten.
  • Austauschbar
  • Fassungsvermögen: 5 gal. (20 l) oder 6,5 gal. (25 l)
  • Rollwagen separat bestellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Becher
Kapazität (metrisch) 15 l
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 3,9 gal
Farbe Rot, Blau und Grau
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung in der Pharmazie, Medizintechnik, biotechnologischen Fertigung, Life Sciences und Labor-Reinräumen
Zur Verwendung mit (Geräte) Contec Kompakt-Eimersystem
Menge 3/Cs.