Learn More
Bollé Safety Universal™ Sicherheitsbrillen
Beschreibung
- B-Flex Steg
- Oberer Schutz
- Drehbare Bügel
- Gerade Mehrkomponentenbügel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Europäische Norm |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Polycarbonat |