Learn More
Globe Scientific Universelles selbststehendes Transportrohr mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 31923465 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31923465 30 mL 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31923465 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 109220
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eigenstehende Röhren mit Schraubverschluss
  • Konischer Boden mit Stehrand
  • Nicht-graduierte
  • Nicht steril
  • Röhrenabmessungen: 25 x 90 mm
  • Kappenmaße: 30 x 94 mm
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Kapazität (metrisch) 30 mL
Bodenform Conical
Material Polypropylen
Menge 500/Cs.
Sterilität Unsteril
Graduated No
Verschlussmaterial Polyethylen
Höhe (metrisch) 91,9 (Mit Kappe)
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Produkttyp Transport Tube