Beschreibung
- Sehr stark strapazierfähig
- Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
- Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
- Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
- Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
- Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
- Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Heavy-duty Cloth |
| Typ | Universal Sorbent Pillow |
| Länge (angloamerikanisch) | 18.11 in. |
| Länge (metrisch) | 460.00 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 18.11 in. |
| Breite (metrisch) | 460.00 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 11.02 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 5 kg |