Learn More
asecos™ Universal-Sorptionsmittelmatte
Artikelnummer. 17886516 Alle ansehen Asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
8 kg
8,6 kg
Packungsgröße:
1 Stück
200 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) unitSize
17886516 8,6 kg 200 Stück
17806386 8 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17886516 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 11326
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Die Universal-Sorptionsmatte eignet sich ideal zur sicheren Absorption von Ölen, Wasser, Kühlmitteln und nicht aggressiven Chemikalien.
  • Sehr hohe Haltbarkeit
  • Geeignet für intensive und dauerhafte Nutzung
  • Dicht gewebte Fasern, hohe Abriebfestigkeit und fusselfreie Oberfläche
  • Hervorragende Absorptionsleistung
  • Hohe Absorptionskapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
  • Licht für kleinere Leckagen und Prävention
  • Schwer für größere Leckagen oder zum Aufsaugen von Pfützen
Spezifikation
Farbe Grün
Material Strapazierfähiges Gewebe
Typ Universal Absorptionsmatte
Länge (angloamerikanisch) 15,75 in.
Länge (metrisch) 400.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 15,75 in.
Breite (metrisch) 400.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 18.96 lb.
Gewicht (metrisch) 8,6 kg