Learn More
Thermo Scientific™ Universal-Teströhrchen-Gestelle mit Halter für MaxQ™ Hochleistungs-Schüttler
Artikelnummer. 10696173 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Halter für Reagenzglasgestell
Reagenzglasgestell
Röhrchengröße:
10 bis 13 mm
16 bis 20 mm
21 bis 25 mm
26 bis 30 mm
Variiert, einstellbar
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Röhrchengröße unitSize
10696173 Reagenzglasgestell 21 bis 25 mm 1 Stück
10553503 Reagenzglasgestell 26 bis 30 mm 1 Stück
13127823 Halter für Reagenzglasgestell Variiert, einstellbar 1 Stück
13121144 Reagenzglasgestell 10 bis 13 mm 1 Stück
10185612 Reagenzglasgestell 16 bis 20 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10696173 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 600074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 €
    176.00 € / 1 Stück
    Sparen 10.00 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Schütteln mehrerer Röhrchen mit einem einstellbaren Winkel, um die Probenbelüftung zu verbessern. Die Gestellhalterungen sind verstellbar und passen auf jede der vier erhältlichen Reagenzglasgestellgrößen.
Zum Schütteln mehrerer Röhrchen mit einem einstellbaren Winkel, um die Probenbelüftung zu verbessern. Thermo Scientific™ Universal-Reagenzglasgestelle mit Halter für MAXQ™ 8000-Schüttler bieten ultimative Flexibilität — sie können an jede der vier verfügbaren Größen für Röhrchengestelle angepasst werden.
  • Der universell verwendbare Reagenzglasgestellhalter kann an jedes der vier erhältlichen Reagenzglasgestelle angepasst werden
  • Aufgrund des universellen Designs sind Reagenzglasgestelle gesondert zu bestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen Rörchen
Röhrchengröße 21 bis 25 mm
Röhrchenkapazität 30 ml
Produkttyp Reagenzglasgestell
Zur Verwendung mit (Geräte) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
Anzahl Positionen 40