Learn More
Buerkle™ Universal-Gewindeadapter
Artikelnummer. 17260624 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Bürkle Pumpen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
17260624 Bürkle Pumpen 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17260624
Marke: Buerkle™ 56010120
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für fast alle Fässer und andere Behälter mit einer Öffnung von 48 bis 75 mm Durchmesser, unabhängig vom jeweiligen Gewinde. Der Gewindeadapter lässt sich mit Klemmschrauben schnell und einfach montieren und kann für verschiedene Behälteröffnungen verwendet werden.
  • Mit G2-Anschlussgewinde für Bürkle Fassverschraubungen und Pumpen mit Tauchrohrdurchmesser bis 32 mm
  • Werkstoff Edelstahl AISI 304 und ePTFE-Dichtung
  • Min. Höhe der Behälteröffnung 6 mm, max. 55 mm
  • Lieferumfang: Universaladapter inkl. ePTFE-Dichtung, Montageschlüssel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Bürkle Pumpen
Material Edelstahl