Learn More
Grant Instruments™ Universalschale
Artikelnummer. p-8013375
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
LSB12
LSB18
OLS26
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15315812
Marke: Grant Instruments™ TU12
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hält Kolben, Flaschen und andere Gefäße bei der Verwendung in Grant Schüttelwasserbädern fest. Mit verstellbaren Federn.
Hält Kolben, Flaschen und andere Gefäße bei der Verwendung in Grant Schüttelwasserbädern fest.Mit verstellbaren Federn.
  • Universaltablett mit verstellbaren Federn
  • Äußerst vielseitig für eine Vielzahl von Gefäßtypen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) LSB12
Typ Universalschale