Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Universaltablett für Plattformschüttler
Beschreibung
- In den vorgebohrten Löchern lassen sich Federklemmen, Reagenzglasgestelle oder Halter für 1 Mikrotiterplatte befestigen.
- Maximale Kapazität für Kolben: bis 2 x 5000 ml
- Maximale Kapazität für Reagenzglasgestelle: 5 Stück
- Für die Befestigung von Reagenzglasgestellen auf einem Universaltablett sind ein Reagenzglasgestell und Gelenkfuß erforderlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell-System |
| Material | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B) | 560 x 400 mm |
| Länge (metrisch) Plattform | 560 mm |
| Breite (metrisch) Plattform | 400 mm |
| Beschreibung | Rack-System |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Befestigungsfederklemmen für Erlenmeyerkolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal-Schüttler SM |