missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Universaltablett für Plattformschüttler
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
295 x 200 mm
356 x 300 mm
560 x 400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- In den vorgebohrten Löchern lassen sich Federklemmen, Reagenzglasgestelle oder Halter für 1 Mikrotiterplatte befestigen.
- Maximale Kapazität für Kolben: bis 2 x 5000 ml
- Maximale Kapazität für Reagenzglasgestelle: 5 Stück
- Für die Befestigung von Reagenzglasgestellen auf einem Universaltablett sind ein Reagenzglasgestell und Gelenkfuß erforderlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell-System |
| Material | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B) | 560 x 400 mm |
| Länge (metrisch) Plattform | 560 mm |
| Breite (metrisch) Plattform | 400 mm |
| Beschreibung | Rack-System |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Befestigungsfederklemmen für Erlenmeyerkolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal-Schüttler SM |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur