Learn More
Nabertherm™ Rohrofen
Artikelnummer. p-7187350 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Reglertyp:
B410
C450
Temperatur (metrisch):
1100 °C
1300 °C
1500 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15571112
missing translation for 'mfr': Nabertherm™ RT331BAN
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Rohröfen werden verwendet, wenn Laborexperimente horizontal, vertikal oder in bestimmten Winkeln durchgeführt werden müssen.Die Möglichkeit, Neigungswinkel und Arbeitshöhe zu konfigurieren und ihre kompakte Bauweise machen diese Öfen auch für die Integration in bestehende Prozesssysteme geeignet.
  • Regler: C450
  • Rohrlänge: 360
  • Angeschlossene Last: 1,8 kW
  • Elektrischer Anschluss: 1-Phase
Spezifikation
Reglertyp B410
Heizzone 200 mm
Temperatur (metrisch) 1500 °C
Abmessungen (L x B x H) außen 445 x 475 x 740 mm
Länge (metrisch) 360 mm
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen 30 mm