Learn More
Brady™ Universal-Ventilabsperrung mit Blockierarm
Artikelnummer. 11711895
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11711895 Groß 1 Stück
11751635 Klein -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11711895 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 065401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.71 €
    156.37 € / 1 Stück
    Sparen 42.34 €
    21% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die universelle Ventilverriegelungsbasis mit Arm ist ein modulares System, mit dem sich Ventile verschiedener Typen und Größen verriegeln lassen und das Flexibilität und Sicherheit bietet.
  • Die Universal-Sperrvorrichtung ist ein modulares System, mit dem sich Ventile verschiedener Typen und Größen sperren lassen.
  • Kein anderes Gerät bietet eine solche Flexibilität und Sicherheit.
  • Kleine Abmessungen: 22,86 x 157,48 x 142,24 mm (T x B x H)
  • Große Abmessungen: 39,37 x 224,03 x 162,05 mm (T x B x H)
Spezifikation
Produkttyp Große Ventilsperrvorrichtung
Alternate Part Number UNIVERSAL-KUGELVENTIL-SPERRE DEVICE LRG
Farbe Rot
Beschreibung Großer universeller Ventilsperrsockel und -arm
Menge Je 1
Größe Groß