Learn More
Macherey-Nagel™ Unmodifizierte Cellulose MN 2100
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Güte | Gereinigt |
| Menge | 1 kg |
| Oberfläche (metrisch) | ∼5500 cm2/g |
| Typ | Unmodifizierte Cellulose MN 2100 |