Learn More
Unoproston-Isopropylester, TRC
Artikelnummer. 30457147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457147 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457147 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU8000501MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Unoprostone Isopropyl Ester
CAS 120373-24-2
Summenformel C25 H44 O5
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H44O5/c1-4-5-6-7-10-13-20(26)16-17-22-21(23(27)18-24(22)28)14-11-8-9-12-15-25(29)30-19(2)3/h8,11,19,21-24,27-28H,4-7,9-10,12-18H2,1-3H3/b11-8-/t21-,22-,23+,24-/m1/s1
SMILES CCCCCCCC(=O)CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)OC(C)C
IUPAC-Name Propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-(3-oxodecyl)cyclopentyl]hept-5-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 424.61
Formelmasse 424.3189