Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | Unbehandelte Kapillare |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,075 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Elektrophorese, LC |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Menge | Je 1 |