Learn More
Macherey-Nagel™ Unbehandelte Kapillaren
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
1 m
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | Unbehandelte Kapillare |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kapillarelektrophorese, Vorbereitung von Kapillarsäulen, LC |
| Länge (metrisch) | 25 m |
| Menge | Je 1 |