Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
| Typ | Unbehandelte Kapillare |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kapillarelektrophorese, Vorbereitung von Kapillarsäulen, LC |
| Länge (metrisch) | 25 m |
| Menge | Je 1 |