Learn More
Macherey-Nagel™ Unbehandelte Kapillaren
Artikelnummer. 10688611 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
1 m
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10688611 10 m 0,53 mm 10 Stück
10266271 25 m 0,25 mm 1 Stück
10052961 10 m 0,25 mm 10 Stück
10765932 10 m 0,2 mm 1 Stück
10641492 25 m 0,2 mm -
10226611 10 m 0,32 mm 1 Stück
10678611 25 m 0,32 mm 1 Stück
10398011 25 m 0,53 mm 1 Stück
10348541 10 m 0,025 mm 1 Stück
10600113 10 m 0,05 mm 1 Stück
10236321 1 m 0,05 mm 3 Stück
10328401 10 m 0,075 mm 1 Stück
10318401 1 m 0,075 mm 3 Stück
10115181 10 m 0,1 mm 1 Stück
10388491 1 m 0,1 mm 3 Stück
15 options
Artikelnummer. 10688611
Marke: Macherey-Nagel™ 723501.10
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,8 mm
Typ Unbehandelte Kapillare
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kapillarelektrophorese, Vorbereitung von Kapillarsäulen, LC
Länge (metrisch) 10 m
Menge Je 1