Learn More
Macherey-Nagel™ Unbehandelte Kapillaren
Artikelnummer. 10765932 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
1 m
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10765932 10 m 0,2 mm 1 Stück
10266271 25 m 0,25 mm 1 Stück
10052961 10 m 0,25 mm 10 Stück
10641492 25 m 0,2 mm -
10226611 10 m 0,32 mm 1 Stück
10678611 25 m 0,32 mm 1 Stück
10688611 10 m 0,53 mm 10 Stück
10398011 25 m 0,53 mm 1 Stück
10348541 10 m 0,025 mm 1 Stück
10600113 10 m 0,05 mm 1 Stück
10236321 1 m 0,05 mm 3 Stück
10328401 10 m 0,075 mm 1 Stück
10318401 1 m 0,075 mm 3 Stück
10115181 10 m 0,1 mm 1 Stück
10388491 1 m 0,1 mm 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10765932 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 723148.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 €
    142.01 € / 1 Stück
    Sparen 11.99 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ Unbehandelte Kapillare
Innendurchmesser (metrisch) 0,2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präparation von Kapillarsäulenanalyse, Vorbereitung von Kapillarsäulen, LC
Länge (metrisch) 10 m
Menge Je 1