Learn More
Macherey-Nagel™ Unbehandelte Kapillaren
Artikelnummer. p-8012446 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
1 m
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 10266271
Marke: Macherey-Nagel™ 723101.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ Unbehandelte Kapillare
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kapillarelektrophorese, Vorbereitung von Kapillarsäulen, LC
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1