Learn More
Kinesis™ Adapter für HPLC
Artikelnummer. 12987739
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlüsse:
Adapter für Luer-Anschluss (weiblich) auf Stecker 10-32
Material:
ETFE
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlüsse Material Packungsgröße
12987739 Adapter für Luer-Anschluss (weiblich) auf Stecker 10-32 ETFE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12987739 Lieferant Kinesis™ Lieferanten-Nr. 0201406
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bequemer Schnellanschluss und Trennen eines Luer-Anschlusses
  • Hergestellt aus inerten Polymeren
Die Schnellverbinder-Luer-Adapter sind für den Anschluss von Luer-Buchsen an alle Luer-Stecker in einer Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Für eine sicherere Verbindung mit Luer-Lock-Adaptern mit Auß
Spezifikation
Typ Adapter
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,05 in.
Anschlüsse Adapter für Luer-Anschluss (weiblich) auf Stecker 10-32
Material ETFE