Learn More
Kinesis™ Adapter für HPLC
Artikelnummer. p-68795
Click to view available options
Anschlüsse:
Adapter für Luer-Anschluss (weiblich) auf Stecker 10-32
Material:
ETFE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12987739
Marke: Kinesis™ 0201406
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bequemer Schnellanschluss und Trennen eines Luer-Anschlusses
  • Hergestellt aus inerten Polymeren
Die Schnellverbinder-Luer-Adapter sind für den Anschluss von Luer-Buchsen an alle Luer-Stecker in einer Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Für eine sicherere Verbindung mit Luer-Lock-Adaptern mit Außengewinde.
Spezifikation
Typ Adapter
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,05 in.
Anschlüsse Adapter für Luer-Anschluss (weiblich) auf Stecker 10-32
Material ETFE