Learn More
Kinesis™ Flanschlose Fittings:Zwingen, Tefzel
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Natürlich
Zur Verwendung mit (Geräte):
1/8 in. AD Schläuche
Schlauch mit 1/16 Zoll Außendurchmesser, Stecker
Schlauch mit 1/16 in AD
Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser, Stecker
Länge (angloamerikanisch):
0,16 in.
0,22 in.
Nicht zutreffend
Breite (angloamerikanisch):
0,18 in.
0,2 in.
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Kein Anflanschen der Schläuche erforderlich
Hervorragend geeignet zum Anschluss starrer oder halbstarrer Schläuche
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Flanschlose Ferrule |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,22 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 0,18 in. |
| Material | ETFE |
| Farbe | Natürlich |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schlauch mit 1/16 Zoll Außendurchmesser, Stecker |