Learn More
Kinesis™ Flanschlose Fittings:Zwingen, Tefzel
Artikelnummer. 12957639
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Natürlich
Zur Verwendung mit (Geräte):
1/8 in. AD Schläuche
Schlauch mit 1/16 Zoll Außendurchmesser, Stecker
Schlauch mit 1/16 in AD
Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser, Stecker
Länge (angloamerikanisch):
0,16 in.
0,22 in.
Nicht zutreffend
Breite (angloamerikanisch):
0,18 in.
0,2 in.
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12957639
Marke: Kinesis™ P359X
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kein Anflanschen der Schläuche erforderlich
Hervorragend geeignet zum Anschluss starrer oder halbstarrer Schläuche
Spezifikation
Typ Flanschlose Ferrule
Länge (angloamerikanisch) 0,16 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,2 in.
Material ETFE
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Geräte) 1/8 in. AD Schläuche