Learn More
Idex Flangeless Muttern: Kompatibel mit 1/4-28, PEEK
Artikelnummer. 16389441
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,06 in. AD Schläuche
Typ:
Flanschlose Standardkopf-Außenmutter
Anschlussart:
0,25 bis 28 flacher Boden
Menge:
10/Packung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Typ Anschlussart Menge
16389441 0,06 in. AD Schläuche Flanschlose Standardkopf-Außenmutter 0,25 bis 28 flacher Boden 10/Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16389441 Lieferant Idex Lieferanten-Nr. P235X
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kein Anflanschen der Schläuche erforderlich
Flangeless Die Montage macht das Flanschen des Rohrs überflüssig. Schieben Sie einfach eine unserer Flangeless Muttern mit einem unserer Flangeless Ferrulen (das Kegelende zur Mutter hin) auf Ihr Rohr und ziehen Sie sie mit den Fingern fest.
Spezifikation
Typ Flanschlose Standardkopf-Außenmutter
Zertifizierung/Konformität RoHS
Farbe Naturfarben
Abmessungen (L x B) 0,61 x 0,37 in. (1,54 x 9,4 cm)
Länge (angloamerikanisch) Gewinde 0,35 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,61 in.
Länge (metrisch) Gewinde 0.89 cm
Länge (metrisch) 1.54 cm
Max. Druck 2000 psi
Anschlussart 0,25 bis 28 flacher Boden
Breite (angloamerikanisch) 0.37 Zoll
Breite (metrisch) 9.4 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,06 in. AD Schläuche
Material PEEK
Menge 10/Packung