Learn More
Kinesis™ Litetouch™ Ferrule, Naturfarben, PEEK/SS, 1/16 Zoll Außendurchmesser Schlauch, 10-32 , Konus
Artikelnummer. 13024150
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
LiteTouch Ferrule-System
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
13024150 LiteTouch Ferrule-System 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13024150 Lieferant Kinesis™ Lieferanten-Nr. 0193934
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stellen Sie eine leckagefreie Verbindung sicher.
Spezifikation
Typ Ferrule
Farbe Naturfarben
Beschreibung Passend für Schlauch mit 1/16 Zoll-Außendurchmesser
Zur Verwendung mit (Geräte) LiteTouch Ferrule-System
Material PEEK