Learn More
Kinesis™ Tefzel Niederdruck-Verbindungsstücke mit Null-Totvolumen
Zum Herstellen fester Verbindungen in Niederdruckanwendungen
Marke: Kinesis™ 02023-46
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Zum Herstellen fester Verbindungen in Niederdruckanwendungen
- Die Verbindungen enthalten keine eigenen Anschlussstücke— Verwenden Sie Ihre eigenen, die auf Ihre Schlauchgröße passen
- Hergestellt aus inerten Polymeren
- Echtes Verbindungsstück mit Null-Totvolumen
- Gremium der ETFE
Spezifikation
Verbindungsstück | |
ETFE | |
Mit2 P-200/P-245; 1/16 Zoll |
80 °C | |
Naturfarben |