Learn More
Idex Y-Verbindungsstücke für Niederdruck
Beschreibung
Kombinieren, teilen oder vermischen Sie Flüssigkeitsströme in Ihrem gesamten System
- Hergestellt aus inerten Polymeren
Verwenden Sie Y-Verbindungsstücke in einer Vielzahl von Niederdrucksituationen in Ihrem Fluidiksystem. Y-Verbindungsstücke erzeugen weniger Verwirbelungen und Lösungsmittelausgasung als T-Verbindungsstücke und verbessern so die Analyseergebnisse. Praktische Befestigungsbohrungen machen diese T-Stücke zu einem Schnappverschluss für Steckverbinder. Y-Verbindungsstücke werden komplett mit Muttern und Ferrulen geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Y-Verbindungsstück für Niederdruck |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,06 in. |
| Nenndruck | 1000 psi (69 bar) |
| Hubvolumen | 13,6 μl |
| Enthält | Drei Außendurchmesser x P-335-flanschlose Anschlussstücke |
| Material | PEEK |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einen Strom teilen oder zwei Ströme miteinander verbinden |