Learn More
Kinesis™ Mikro-Metering- und Mikro-Splitter-Ventile: Nadelventile
Bieten die Möglichkeit, die Flussraten von Flüssigkeiten präziser zu steuern
Spezifikation
| Material | PEEK |
|---|---|
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatografiesäulen |
Beschreibung
Sowohl Dosierventile als auch Verteilerventile sind erhältlich
- Chemisch verträgliche Konstruktion
- Lieferung komplett mit Zubehör
- Können den Abfluss auf bis zu 3.5 μl pro Minute reduzieren
- Nadelventile sind ideal für die Verwendung mit Peristaltikpumpen-Flüssigkeitstransferanwendungen, Massenspektrometrie und Fraktionssammlung
- Kann auch zur Regulierung des Gasflusses in Heliumstrahlleitungen und als flussabhängiger, variabler Rückdruckregler verwendet werden
- Material: PEEK™, schwarz
- Schlauch-Außendurchmesser: 1/8 Zoll
- Durchgangsbohrung: 0.50 mm (0.020 Zoll)
- Innenraumvolumen: 7.7 μl (max., bei vollständig geöffnetem Ventil)
- Inhalt: (2) XP-330
- Durchflussraten von nur 3.5 μl/min. (Bei 1 ml/min. Eingangsflussrate mit Wasser bei Raumtemperatur)
- 1/4-28 Konfiguration mit flachem Boden
- Flusspfadmaterialien sind PEEK™ Polymer und PTFE
- Präzise Aufteilung und Steuerung eines Niedrigdurchflussstroms aus einer einzelnen Eingangsversorgung
- Biokompatible Mikrosplitterventile mit mittlerem Druck (05-700-383, -384) eignen sich perfekt für LC-MS und andere Multidetektor-Systeme, Fraktionssammler und Nachsäulen-Reaktionen
- Die ideale Anordnung dieser Ventile befindet sich auf der Abflussseite der Detektordurchflusszelle bei einem maximalen Druck von 800 psi (55 bar)
- Wählen Sie zwischen 1/4-28 und 10-32 Versionen mit Gewinde
- Ausgelegt für den Betrieb unter Drücken von bis zu 4,000 psi (276 bar)
- Gut geeignet für den Parallelbetrieb von zwei Analysegeräten
- Standardausführungen verbinden Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1/16 Zoll mit jedem der drei verfügbaren Anschlüsse
- Edelstahlnadel befindet sich im Ventil
† Die in der Tabelle aufgeführten maximalen internen Volumina sind bei vollständig geöffnetem Ventil.
Spezifikation
| PEEK | |
| Chromatografiesäulen |