Learn More
Idex PFA-Schläuche
Artikelnummer. 12882796
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,02 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
15,2 m
Maximaler Druck:
2000 psi
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Gesamtlänge (angloamerikanisch) Maximaler Druck Packungsgröße
12882796 0,02 in. 15,2 m 2000 psi 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12882796 Lieferant Idex Lieferanten-Nr. 0201266
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit, eine geringere Gasdurchlässigkeit, eine glattere Oberflächenstruktur, eine höhere kontinuierliche Betriebstemperatur und eine hervorragende Polymerreinheit
  • Erhältlich in drei Formen: PFA, hochreine PFA und hochreine PLUS PFA
  • Außendurchmesser von 360 μm bis 1/4 in. (6,35 mm); Innendurchmesser von 50 °m bis 3/16 in. (4,7625 mm)
  • Bietet eine höhere Reinheit und Transparenz im Vergleich zu anderen Fluorpolymer-Röhrchen
  • Temperatur: 80°  C
Spezifikation
Typ Schläuche
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,02 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,0625 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1,58 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 15,2 m
Gesamtlänge (metrisch) 15,24 m
Maximaler Druck 2000 psi