Learn More
Kinesis™ Schnellverbindungsadapter
Artikelnummer. 12937759
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Männlicher Luer-Adapter
Weiblicher Luer-Adapter
Material:
ETFE
PEEK
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Material unitSize
12937759 Weiblicher Luer-Adapter PEEK 1 Stück
12967769 Männlicher Luer-Adapter ETFE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12937759 Lieferant Kinesis™ Lieferanten-Nr. 0201415
Sparen Sie bis zu 60 % auf unverzichtbare Produkte für Vertragsanalysen
Verwenden Sie den Aktionscode 28025
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bequemer Schnellanschluss und Trennen eines Luer-Anschlusses
Luer-Adapter mit Schnellverbinder-Gewinde sind für den Anschluss von Luer-Steckern an Luer-Buchsen bei einer Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Männliche Luer-Anschlüsse sind mit oder ohne Sicherungsnaben erhältlich. Sicherungsnaben bieten zusätzliche Sicherheit, um zu gewährleisten, dass die Verbindung am Einbauort bleibt.
Spezifikation
Typ Weiblicher Luer-Adapter
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,05 in.
Material PEEK
Farbe Gelbbraun
Zur Verwendung mit (Geräte) Buchse Luer x Buchse 10-32 konisch