Learn More
Kinesis™ Absperrventile
Artikelnummer. 13010400
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch):
1,58 mm
0,317 cm
3,17 mm
Material:
PEEK
Tefzel (ETFE)
Max. Druck:
34 bar (500 psi)
500 psi (34 bar)
600 psig
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Außendurchmesser (metrisch) Material Max. Druck Packungsgröße
13010400 Naturfarben 0,317 cm Tefzel (ETFE) 600 psig 1 Stück
13090400 Naturfarben 1,58 mm PEEK 500 psi (34 bar) 1 Stück
13000410 Naturfarben 3,17 mm PEEK 34 bar (500 psi) 1 Stück
13010430 Blau 3,17 mm Tefzel (ETFE) 600 psig -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13010400 Lieferant Kinesis™ Lieferanten-Nr. 0201698
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 €
    98.86 € / 1 Stück
    Sparen 14.14 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bringt Flüssigkeitsströme schnell zum Stillstand
  • Hält Drücken bis zu 500 psi stand
  • Bringt Flüssigkeitsströme schnell zum Stillstand
  • Alle Ventile verfügen über Anschlüsse mit flachem Boden 1/4-28 und sind mit Anschlüssen ausgestattet.
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material Tefzel (ETFE)
Max. Druck 600 psig
Typ Rückschlagventil
Enthält 1/4-28 Anschlüsse für Schläuche
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,125 in.
Außendurchmesser (metrisch) 0,317 cm