Learn More
Kinesis™ Edelstahlrohr, 0,020 in. Außendurchmesser, 0,005 in. Innendurchmesser
Beschreibung
Edelstahl ist von Natur aus selbstpassivierend und bildet auf neuen Oberflächen eine Oxidationsschicht. Idex Heath & Science Scientific unternimmt weitere Schritte, um die chemische Beständigkeit der Edelstahlrohre durch manuelle Passivierung vor und nach dem Ablängen der Rohre sicherzustellen.
- Vorgeschnittene Schläuche aus Edelstahl 316:
- Die Enden sind maschinell zugeschnitten und poliert
- Die Kanten werden innen und außen entgratet
- Der Schlauch wird danach passiviert
- Innenseite mit Isopropanol in Reagenzienqualität gespült
- Farbkodierte Banderole zur einfachen Erkennung des Innendurchmessers
- Alle Edelstahlrohre über 1 m Länge sind aufgespult
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schläuche |
| Farbe | Schwarz |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,007 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.175 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 20 cm |
| Material | Edelstahl (316) |
| Maximaler Druck | 20,900 psi (1.441 bar) |