Learn More
Kinesis™ Edelstahl-Schläuche mit 0.020 in. AD, 0.005 in. ID
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
5 cm
10 cm
20 cm
20 cm
30 cm
Innendurchmesser (metrisch):
0,125 mm
0.175 mm
0,25 mm
0,5 mm
1,0 mm
Material:
Edelstahl (304)
Edelstahl (316)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Edelstahl ist von Natur aus selbstpassivierend und bildet auf neuen Oberflächen eine Oxidationsschicht. Idex Heath & Science Scientific unternimmt weitere Schritte, um die chemische Beständigkeit der Edelstahlrohre durch manuelle Passivierung vor und nach dem Ablängen der Rohre sicherzustellen.
- Vorgeschnittene Schläuche aus Edelstahl 316:
- Die Enden sind maschinell zugeschnitten und poliert
- Die Kanten werden innen und außen entgratet
- Der Schlauch wird danach passiviert
- Innenseite mit Isopropanol in Reagenzienqualität gespült
- Farbkodierte Banderole zur einfachen Erkennung des Innendurchmessers
- Alle Edelstahlrohre über 1 m Länge sind aufgespult
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schläuche |
| Farbe | Rot |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,005 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,125 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 30 cm |
| Material | Edelstahl (316) |
| Maximaler Druck | 21600 psi (1489 bar) |