Learn More
Idex T-förmig
Beschreibung
- Für die sichere Verbindung von Leitungskomponenten für Flüssigkeiten, hält auch bei Vibrationen dicht
- Hochdruck-T-Stück
- Max. Druck 3500 psi (241 bar)
- Durchmesser der Durchgangsbohrung: 0,020 in.
- Hubvolumen von 0,57 µl
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | T-förmig |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,02 in. |
| Menge | Je |
| Material | PEEK |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schlauch mit 1/16 in. AD |