Learn More
Idex Anschlussadapter mit Gewinde
Artikelnummer. 12977729
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,02 in.
Material:
PEEK
Gewindegröße:
10-32, mit Konus, M6, mit flachem Boden
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Material Gewindegröße
12977729 0,02 in. PEEK 10-32, mit Konus, M6, mit flachem Boden
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12977729 Lieferant Idex Lieferanten-Nr. P626
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Adapter mit Gewindeanschlüssen helfen, Produkte mit unterschiedlichen Gewindekonfigurationen zu verbinden
Spezifikation
Typ Adapter
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,02 in.
Hubvolumen 0,30 µl
Gewindegröße 10-32, mit Konus, M6, mit flachem Boden
Material PEEK
Druck 69 bar (1000 psi)