Learn More
UPF1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16826125 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16826125 20 μL 20 Mikroliter
16816125 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16826125
Marke: Proteintech 283841AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The UPF1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human UPF1. This antibody recognizes human antigen. The UPF1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen UPF1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 267 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5976
Zielspezies Human
Isotype IgG