missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UPF2 Antibody - BSA Free, R&D Systems™

Artikelnummer. 18609841 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
0.02 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18609841 0.1 mL 0.01 Milliliter
18624252 0.02 mL 0.02 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18609841 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2940940.1ml
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

UPF2 Polyclonal specifically detects UPF2 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen UPF2
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias DKFZP434D222, hUpf2, KIAA1408MGC138835, Nonsense mRNA reducing factor 2, regulator of nonsense transcripts 2, RENT2MGC138834, smg-3, UPF2 regulator of nonsense transcripts homolog (yeast), Up-frameshift suppressor 2 homolog, yeast Upf2p homolog
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1153-1272 of human UPF2 (NP_542166.1). GPPLGGGEGEAESADTMPFVMLTRKGNKQQFKILNVPMSSQLAANHWNQQQAEQEERMRMKKLTLDINERQEQEDYQEMLQSLAQRPAPANTNRERRPRYQHPKGAPNADLIFKTGGRRR
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26019
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.