Learn More
Miele Professional™ Oberer Korb
Artikelnummer. 11676050 Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):475 x 381 x 267mm
Artikelnummer. 11676050
Marke: Miele Professional™ 5290520
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Oberkorb O 801/2 zur optimalen Reinigung mit 10 Düsen und Aufnahme von diversen Einsätzen
  • Vordere & hintere Hälfte geeignet für die Aufnahme von Einsätzen
  • Mittelachse mit 10 Silikonaufnahmen und 10 Düsen Ø 4 mm, L 30 mm
  • Bestückungshöhe: 200 mm
  • Mit eingebautem Sprüharm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Oberer Korb
Farbe Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor